SYNC382630C
Synthware™ chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
250 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C382630C, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS35/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C382630C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
20.0 mm × 305 mm
Capacità
250 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)