Key Documents
Z560480
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded29/32
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
19 mm × 813 mm
Volume colonna
100 mL
Volume serbatoio
100 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4