SYNC371730
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C371730, glass chromatograpy column
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C371730
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
13.4 mm × 305 mm
Capacità
100 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)