Documenti fondamentali
Z526460
Sigma-Aldrich
Scienceware® compressor clamp
for tubing with a 6.4 mm O.D., Nylon, pkg of 12 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiali
Nylon
Caratteristiche
for tubing with a 6.4 mm O.D.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18225-0000
Descrizione generale
Side opening tube clamp permits installation onto tubing without disconnecting from apparatus or interrupting operation.
Caratteristiche e vantaggi
  • Constructed of durable nylon for long life and good chemical resistance
  • Accepts any tubing up to 6.4mm (1/4") O.D
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z526460-1PAK4061832265612