Documenti fondamentali
Z224170
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Descrizione
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
Caratteristiche
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
Descrizione generale
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Note legali
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)