Documenti fondamentali
Z503282
Sigma-Aldrich
Scienceware® Delrin® screw clamp
pkg of 3 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18212-0000
Descrizione generale
Accepts flexible tubing up to 14 mm O.D. Autoclavable.
Note legali
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)