Documenti fondamentali
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Giunto
Joints neck (33)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Profondità
19.5 cm
Diam. int. del Dewar
6.1 cm
Capacità
440 mL
D.I. collo
3.3 cm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z511560-1EA4061832964959