Documenti fondamentali
Z202665
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 2,500 mL, cylindrical, depth 13 1/2 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Giunto
Joints neck (135)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 1000 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int.
17 cm
Capacità
2,500 mL
Spessore
13 1/2 cm
Descrizione generale
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)