Documenti fondamentali
SYNF241000
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 10 cm × 14.3 cm, fits 1000 mL flasks
Sinonimo/i:
Synthware F241000
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
aluminum flask
Giunto
Joints neck (143)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F241000
Diam. int. × diam. est.
10 cm × 14.3 cm
D.I. × profondità
14.3 cm × 10 cm
Capacità pallone
1000 mL
Descrizione generale
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)