Z409480
Imbuto di pesata
size M, polypropylene
Sinonimo/i:
Weighing Funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Misura
M
Confezionamento
pkg of 50 ea
Descrizione generale
- Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
- I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
- I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
- Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
- Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z409480-1PAK | 4061832333359 |