Documenti fondamentali
Z409472
Sigma-Aldrich
Imbuto di pesata
size S, polypropylene
Sinonimo/i:
Laboratory funnel, Weighing device
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Materiali
polypropylene
Misura
S
Confezionamento
pkg of 50 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acqua HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Acqua