Documenti fondamentali
Z178217
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 480 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14697-0000
Lunghezza
79.7 mm
Capacità
480 mL
Diametro
152.4 mm
D.E. stelo
19.1 mm
Descrizione generale
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z178217-3EA4061832262697