Documenti fondamentali
Z178195
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14695-0000
Lunghezza
69.9 mm
Capacità
90 mL
Diametro
76.2 mm
D.E. stelo
11.1 mm
Descrizione generale
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)