Z178225
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 720 mL
About This Item
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14698-0000
Lunghezza
69.9 mm
Capacità
720 mL
Diametro
184.2 mm
D.E. stelo
25.4 mm
Descrizione generale
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)