Documenti fondamentali
Z420026
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 80 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14660-0080
Lungh. stelo
25 mm
D.E. stelo
18 mm
D.I. sommità
80 mm
Descrizione generale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2