Z189812
Scienceware® industrial and lab funnel
white polyethylene, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
white polyethylene
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14716-0000
Alt. × diam. est. imbuto
13 cm × 36 cm
Alt. stelo × D.E.
14 cm × 5.1 cm
Descrizione generale
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z189812-1EA | 4061832257532 |