SYNF650010C
Synthware™ Hirsch micro funnel
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
Sinonimo/i:
Synthware F650010C, filter micro funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
F650010C
Capacità
7 mL
Diam. est. disco
10 mm
Diam. disco
10 mm
Diam. filtro
10 mm
D.E. stelo
7 mm
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)