Z326682
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck34/35
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
5,000 mL, accuracy: 1.2 mL
Capacità
5000 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.