Z326984
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 5,000 mL, accuracy: 1.2 mL, neck joint: ST/NS 34/35
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS neck34/35
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
5,000 mL, accuracy: 1.2 mL
Capacità
5000 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.