Documenti fondamentali
Z273996
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
low freezer, temperature -90-20 °C
Sinonimo/i:
freezer temperature measurement, freezer thermometer
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.17
impiego
low freezer
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B61004-0000
Campo di misura della temperatura
-90-20 °C
Lunghezza
145 mm
Descrizione generale
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Altre note
Spirit-filled
Note legali
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)