Z274011
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
Sinonimo/i:
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
impiego
oven
Caratteristiche
subdivision 1.0 °C
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60600-1100
Campo di misura della temperatura
20-130 °C
Lunghezza
145 mm
Descrizione generale
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Note legali
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274011-1EA | 4061833308967 |