Documenti fondamentali
Z264393
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiali
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Misura ago
22s ga
Caratteristiche
needle type fixed
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80250
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
25 μL
Descrizione generale
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product