Documenti fondamentali
Z190535
Supelco
Flaconcini per scintillazione liquida (con tappo a vite)
white polypropylene cap, metal foil liner, pkg of 500 ea
Sinonimo/i:
Scintillation Counting Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial
metal foil liner
white polypropylene cap
Caratteristiche
closure type screw top vial
closure type white polypropylene cap
Confezionamento
pkg of 500 ea
Misura
28 mm × 61 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 22-400
Descrizione generale
Marchio affidabile Wheaton "180" di vetro a basso tenore di potassio. Sulla faccia superiore dei tappi bianchi da 22 mm è possibile scrivere. I flaconcini dotati di tappo sono confezionati in celle individuali su vassoi da 100.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Laura G Wilkinson et al.
Plant methods, 13, 67-67 (2017-08-22)
Seed development in the angiosperms requires the production of a female gametophyte (embryo sac) within the ovule. Many aspects of female reproductive development in cereal crops are yet to be described, largely due to the technical difficulty in obtaining phenotypic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z190535-1PAK4061837617287