V6755
Liquid scintillation vials, plastic
volume 20 mL, cap size 24 mm , polyethylene without liner, vial size 27 mm × 61 mm , with cap, pkg of 1000 ea
Sinonimo/i:
Liquid radiation detection vials, plastic
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
screw caps packed separately
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Dimens. tappo
24 mm , polyethylene without liner
Misura flaconcino
27 mm × 61 mm , with cap
Volume
20 mL
Raccordi
22-400 thread
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)