Z190527
Flaconcini per scintillazione liquida (con tappo a vite)
polypropylene cap, foamed PE liner, pkg of 500 ea
Sinonimo/i:
Flaconcini per scintillazione liquida (con tappo a vite)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
foamed PE liner
polypropylene cap
Caratteristiche
closure type polypropylene cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 500 ea
Misura
28 mm × 61 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 22-400
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)