Z256242
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 40 mL, thread for 24-400
Sinonimo/i:
Sample Vials with Rubber Caps
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 72 ea
D.E. × alt.
28 mm × 95 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256242-1PAK | 4061837617829 |