Z177938
Scienceware® chemical spoons
L 18 cm
Sinonimo/i:
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H367290018
Lunghezza
18 cm
Misura estremità a cucchiaio
0.8 mL , small
2.8 mL , large
Descrizione generale
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177938-2EA | 4061832262567 |