Z174777
Aldrich® jacketed chromatography column
column capacity 400 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Capacità della colonna
400 mL
Capacità serbatoio
500 mL
Peso
250 gMax. packing
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
24/40 joint, gravity fed, PTFE stopcock. A slight nitrogen pressure may be applied using an inlet adapter. Recommended packing: silica gel 923 (Aldrich Cat. No. 214477). For low-temperature chromatography, circulate cooling liquid through outer jacket.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174777-1EA | 4061833543627 |