Z146986
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 110
Confezionamento
pkg of 25 ea
Dimens. Ingr. CGA
110
Descrizione generale
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)