Z169625
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Sinonimo/i:
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CSA approved
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Largh. × lungh. × alt.
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
Uscita
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
Descrizione generale
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Note legali
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Separation of AMP (adenosine monophosphate); ATP (adenosine triphosphate)
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Protocolli
Separation of EDTA
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Caffiene