Z120782
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 4,300 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-mouth
Giunto
Joints neck (143)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
4,300 mL
Profondità × Alt. totale
30.5 cm × 36.5 cm
D.I.
14.3 cm
Categorie correlate
Descrizione generale
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z120782-1EA | 4061832964461 |