Documenti fondamentali
W438700
Sigma-Aldrich
2-Pentylthiophene
≥98%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14S
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.27
Numero FEMA:
4387
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
15.096
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Composizione
May contain triglycerol and tert-Butyl methyl ether
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; meaty
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)CCCCC
InChI
1S/C9H14S/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)