Key Documents
C28707
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5893 (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Ben J Tickner et al.
Chemical science, 10(20), 5235-5245 (2019-06-14)
We report the formation of a series of novel [Ir(H)2(IMes)(α-13C2-carboxyimine)L] complexes in which the identity of the coligand L is varied. When examined with para-hydrogen, complexes in which L is benzylamine or phenethylamine show significant 1H hydride and 13C2 imine