252581
2-Phenylethanethiol
98%
Sinonimo/i:
2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
thiol
Stringa SMILE
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in preparation of biicosahedral Au (25) clusters protected with various types of thiol ligands
- as derivatization reagent for phosphorylated sequences of peptides, for enhancing ionization efficiency in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.