752207
Biphenyl-4-thiol
97%
Sinonimo/i:
1,1′-Biphenyl-4-thiol, 4-Biphenylylthiol, 4-Mercaptobiphenyl, 4-Phenylbenzenethiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-112 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
KRVHFFQFZQSNLB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)