Documenti fondamentali
708488
Sigma-Aldrich
1,1′,4′,1′′-Terphenyl-4-thiol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14S
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
246-252 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14S/c19-18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13,19H
KDECGGARTQDFEI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.