Documenti fondamentali
T84107
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanethiol
97%
Sinonimo/i:
Triphenylmethyl mercaptan, Trityl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3CSH
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.40
Beilstein:
2113168
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16S/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a