W373605
L-tirosina
FG
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 173.65
Attività ottica
[α]20/D −10.6°, c = 4 in 1 M HCl
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.479 g/L at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?