W334812
Heptanoic acid
natural, FG
Sinonimo/i:
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Limite di esplosione
10.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4221 (lit.)
P. ebollizione
223 °C (lit.)
Punto di fusione
−10.5 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cheesy; rancid; sour
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Identification of Short-Chain Fatty Acids for Predicting Preterm Birth in Cervicovaginal Fluid Using Mass Spectrometry.: This research identifies Heptanoic acid among other biomarkers in cervicovaginal fluid that could predict preterm birth, demonstrating its potential in prenatal diagnostics (Hur et al., 2024) (Hur et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?