Documenti fondamentali
W323802
Sigma-Aldrich
2,2′-(Thiodimethylene)difuran
≥98%
Sinonimo/i:
Furfuryl sulfide, Difurfuryl monosulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero FEMA:
3238
Numero CE:
N° CoE:
11438
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.056
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-34 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coffee; meaty; earthy; roasted
Stringa SMILE
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Taste at 2.5 ppm
Altre note
Natural occurrence: Coffee.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 71-71 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)