Key Documents
W367400
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furfurylthio)propionate
≥98%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.28
Numero FEMA:
3674
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.093
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
coffee; garlic; onion; vegetable; sulfurous
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCSCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3S/c1-2-12-10(11)5-7-14-8-9-4-3-6-13-9/h3-4,6H,2,5,7-8H2,1H3
ZKCVVCLCYIXCOD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)