Documenti fondamentali
W453801
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl mercaptopropionate
≥98%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.25
Numero FEMA:
4538
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.143
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
earthy; sulfurous
Stringa SMILE
S(CCC(=O)OC)Cc1[o]ccc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-11-9(10)4-6-13-7-8-3-2-5-12-8/h2-3,5H,4,6-7H2,1H3
MXXNUXUTQGTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)