Key Documents
264768
Sigma-Aldrich
Furfuryl disulfide
95%
Sinonimo/i:
Difurfuryl disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.585 (lit.)
P. eboll.
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
disulfide
Stringa SMILE
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Furfuryl disulfide has been characterized as an important aroma constituent of roasted coffee.
Applicazioni
Furfuryl disulfide has been used in the preparation of poly(disulfido-imide)s by Diels-Alder (DA) reaction with the various bismaleimides.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly (imide) s based on furfuryl-disulfide.
Patel HS and Patel HD.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 79(1-4), 69-76 (1993)
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)