W318844
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
botanical
Grado
Halal
Kosher
natural
Densità del vapore
>1 (vs air)
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; roasted; sulfurous
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W318844-SAMPLE-K | |
W318844-100G-K | |
W318844-1KG-K |