Documenti fondamentali
W288306
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
≥98%
Sinonimo/i:
lilac pentanol
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2883
Numero CE:
N° CoE:
86
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.037
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
P. ebollizione
112-112.5 °C/0.8 mmHg
Densità
0.938 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral
Stringa SMILE
OC(CCc1ccccc1)(CC)C
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol is a fragrance component commonly used in cosmetics, toiletries, shampoos, fine fragrances, and non-cosmetic/household products like detergents and cleaners.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fragrance material review on 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S168-S172 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W288306-5KG4061837845970
W288306-SAMPLE4061837517501
W288306-100G4061837845956
W288306-1KG4061837845963