W284300
4-Pentenoic acid
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−22.5 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cheese
Stringa SMILE
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W284300-SAMPLE-K | 4061837517235 |
W284300-1KG-K | 4061838257406 |
W284300-100G | |
W284300-100G-K | 4061838093523 |
W284300-1KG | |
W284300-25G | |
W284300-SAMPLE | |
W284300-25G-K | 4061838192288 |