715433
8-Nonenoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Densità
0.908 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2H,1,3-8H2,(H,10,11)
AWQOXJOAQMCOED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Jan D Quell et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1071, 58-67 (2017-05-10)
Identification of metabolites in non-targeted metabolomics continues to be a bottleneck in metabolomics studies in large human cohorts. Unidentified metabolites frequently emerge in the results of association studies linking metabolite levels to, for example, clinical phenotypes. For further analyses these