W324721
Undecylenic acid
≥96%, FG
Sinonimo/i:
10-Undecenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
137 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; sweet
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Emulsion Liquid Membranes Based on Os-NP/n-Decanol or n-Dodecanol Nanodispersions for p-Nitrophenol Reduction.: This study explores the use of emulsion liquid membranes incorporating undecylenic acid for the reduction of p-nitrophenol. The findings highlight the potential of these membranes in environmental applications, specifically in the removal of harmful organic compounds from water (Pîrțac et al., 2024).
- Retention behavior of nucleosides and nucleobases on a 3 μm undecylenic acid-functionalized silica column in per aqueous liquid chromatography and hydrophilic interaction liquid chromatography separation modes.: This article details the development of a novel undecylenic acid-functionalized silica column for improved separation of nucleosides and nucleobases. The column shows enhanced retention and selectivity, offering significant advancements in chromatographic techniques for biochemical analysis (Cheng et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?