Key Documents
8.00813
Sigma-Aldrich
Acido 10-undecilenico
for synthesis
Sinonimo/i:
Acido 10-undecilenico
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)8COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-965-8
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
275 °C
Potenza
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
275 °C/1013 mbar
Punto di fusione
24 °C
Temp. transizione
flash point 149 °C
Solubilità
73.7 mg/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Tenore (GC, area%): ≥ 97,0% (a/a)
Intervallo di fusione (valore inferiore): ≥ 21 °C
Intervallo di fusione (valore superiore): ≤ 25 °C
Identità (IR): test superato
A causa del suo intervallo di fusione specifico, il prodotto può presentarsi in forma solida, liquida, fusa solidificata o fusa sovraraffreddata.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C