Documenti fondamentali
W366005
Sigma-Aldrich
9-Decenoic acid
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
9-decylenic acid, Caproleic acid
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)7CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3660
Numero CE:
N° CoE:
10090
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.065
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
contiene
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composizione
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Densità
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
milk; fruity; waxy
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
C E Serna-Jiménez et al.
International journal of pharmaceutics, 492(1-2), 223-232 (2015-07-22)
The aim of this study was to develop and evaluate a transdermal delivery system of pizotifen malate. Pizotifen is frequently used in the preventive treatment of migraine, but is also indicated in eating disorders. In the course of the project